Principaux documents
ENAH961CDE9B
Enamine
2-chloro-4-(trifluoromethyl)quinoline-3-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.61
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-4-(trifluoromethyl)quinoline-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C11H4ClF3N2/c12-10-7(5-16)9(11(13,14)15)6-3-1-2-4-8(6)17-10/h1-4H
Clé InChI
KRJNNNDBWSCOFT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588983
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588983