Principaux documents
ENAH961CDE16
Enamine
(9H-fluoren-9-yl)methyl N-{3-amino-7-oxaspiro[3.5]nonan-1-yl}carbamate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
414.93
Numéro MDL:
Iupac Name
(9H-fluoren-9-yl)methyl (3-amino-7-oxaspiro[3.5]nonan-1-yl)carbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C23H26N2O3.ClH/c24-20-13-21(23(20)9-11-27-12-10-23)25-22(26)28-14-19-17-7-3-1-5-15(17)16-6-2-4-8-18(16)19;/h1-8,19-21H,9-14,24H2,(H,25,26);1H
Clé InChI
NIBJSPOZXGYIDK-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27701331
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27701331