Principaux documents
ENAH961CDE0F
Enamine
ethyl 3-amino-7-methyloctanoate hydrochloride
50 MG
309,40 €
100 MG
460,20 €
250 MG
656,50 €
500 MG
1 033,50 €
1 G
1 326,00 €
2.5 G
2 600,00 €
5 G
3 845,40 €
10 G
5 703,10 €
Réf. du fournisseur: EN300-27702480-50MG
309,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
309,40 €
100 MG
460,20 €
250 MG
656,50 €
500 MG
1 033,50 €
1 G
1 326,00 €
2.5 G
2 600,00 €
5 G
3 845,40 €
10 G
5 703,10 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.77
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-27702480-50MG
309,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 3-amino-7-methyloctanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H23NO2.ClH/c1-4-14-11(13)8-10(12)7-5-6-9(2)3;/h9-10H,4-8,12H2,1-3H3;1H
Clé InChI
RSDDCUPNQCEXMN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27702480
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27702480