Principaux documents
ENAH961CDD1A
Enamine
1-cyclopropyl-3-fluoro-5-iodobenzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.07
Numéro MDL:
Iupac Name
1-cyclopropyl-3-fluoro-5-iodobenzene
Inchi Code
1S/C9H8FI/c10-8-3-7(6-1-2-6)4-9(11)5-8/h3-6H,1-2H2
Clé InChI
LLNPNIXRCAXKPL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27694716
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27694716