Key Documents
ENAH961CDCD4
Enamine
3-bromo-6-methoxy-2,4-dimethylbenzene-1-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.17
Numéro MDL:
Iupac Name
3-bromo-6-methoxy-2,4-dimethylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C9H12BrNO3S/c1-5-4-7(14-3)9(15(11,12)13)6(2)8(5)10/h4H,1-3H3,(H2,11,12,13)
Clé InChI
MLWRNTRVUVKMCQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27692009
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27692009