ENAH961CDC65
Enamine
methyl 5-amino-2-[(dimethylcarbamoyl)sulfanyl]benzoate
Réf. du fournisseur: EN300-26869751-100MG
373,10 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-26869751-100MG
373,10 €
Iupac Name
methyl 5-amino-2-((dimethylcarbamoyl)thio)benzoate
Inchi Code
1S/C11H14N2O3S/c1-13(2)11(15)17-9-5-4-7(12)6-8(9)10(14)16-3/h4-6H,12H2,1-3H3
Clé InChI
SLVLLVZFKBGQDO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26869751