Key Documents
ENAH961CD949
Enamine
N-(1-ethyl-1H-pyrazol-4-yl)cyclopentanecarboxamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.28
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(1-ethyl-1H-pyrazol-4-yl)cyclopentanecarboxamide
Inchi Code
1S/C11H17N3O/c1-2-14-8-10(7-12-14)13-11(15)9-5-3-4-6-9/h7-9H,2-6H2,1H3,(H,13,15)
Clé InChI
GXDSBWMCMQHCOL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7472432
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7472432