Principaux documents
ENAH961CD8D9
Enamine
N-cyclopropylprop-2-ene-1-sulfonamide
100 MG
287,30 €
250 MG
410,80 €
500 MG
647,40 €
1 G
830,70 €
2.5 G
1 627,60 €
Réf. du fournisseur: EN300-2483131-100MG
287,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
287,30 €
250 MG
410,80 €
500 MG
647,40 €
1 G
830,70 €
2.5 G
1 627,60 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.22
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-2483131-100MG
287,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
N-cyclopropylprop-2-ene-1-sulfonamide
Inchi Code
1S/C6H11NO2S/c1-2-5-10(8,9)7-6-3-4-6/h2,6-7H,1,3-5H2
Clé InChI
XCVYYRUKGXHOLA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2483131
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2483131