Key Documents
ENAH961CD88D
Enamine
methyl 5-(chloromethyl)thiophene-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.65
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 5-(chloromethyl)-2-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H7ClO2S/c1-10-7(9)6-3-2-5(4-8)11-6/h2-3H,4H2,1H3
Clé InChI
CWBAQHYKHFVBGR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82739
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82739