Principaux documents
ENAH961CD837
Enamine
3-bromo-2-iodo-5-(trifluoromethyl)thiophene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
356.93
Numéro MDL:
Iupac Name
3-bromo-2-iodo-5-(trifluoromethyl)thiophene
Inchi Code
1S/C5HBrF3IS/c6-2-1-3(5(7,8)9)11-4(2)10/h1H
Clé InChI
BIVZBBRBNASNAM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27738780
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27738780