Principaux documents
ENAH961CD7F5
Enamine
1-{3-iodobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl}-1H-pyrazole
100 MG
1 170,00 €
250 MG
1 669,20 €
500 MG
2 631,20 €
1 G
3 372,20 €
2.5 G
6 611,80 €
5 G
9 782,50 €
10 G
14 505,40 €
Réf. du fournisseur: EN300-27194157-100MG
1 170,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
1 170,00 €
250 MG
1 669,20 €
500 MG
2 631,20 €
1 G
3 372,20 €
2.5 G
6 611,80 €
5 G
9 782,50 €
10 G
14 505,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.08
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-27194157-100MG
1 170,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(3-iodobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C8H9IN2/c9-7-4-8(5-7,6-7)11-3-1-2-10-11/h1-3H,4-6H2
Clé InChI
UJTUTKMTXMXVPP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27194157
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27194157