Principaux documents
ENAH961CD7F0
Enamine
3-tert-butyl-5-(chloromethyl)-5-methyl-4,5-dihydro-1,2-oxazole
100 MG
332,30 €
250 MG
455,80 €
500 MG
692,40 €
1 G
875,70 €
2.5 G
1 672,60 €
5 G
2 452,60 €
10 G
3 616,10 €
Réf. du fournisseur: EN300-27716580-100MG
332,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
332,30 €
250 MG
455,80 €
500 MG
692,40 €
1 G
875,70 €
2.5 G
1 672,60 €
5 G
2 452,60 €
10 G
3 616,10 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.68
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-27716580-100MG
332,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(tert-butyl)-5-(chloromethyl)-5-methyl-2,5-dihydroisoxazole
Inchi Code
1S/C9H16ClNO/c1-8(2,3)7-5-9(4,6-10)12-11-7/h5,11H,6H2,1-4H3
Clé InChI
VYYZASQQDNJUSI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27716580
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27716580