Principaux documents
ENAH961CD66E
Enamine
tert-butyl N-[2-hydroxy-2-(naphthalen-2-yl)ethyl]carbamate
100 MG
118,30 €
250 MG
169,00 €
500 MG
317,20 €
1 G
440,70 €
2.5 G
863,20 €
5 G
1 277,90 €
10 G
1 896,70 €
Réf. du fournisseur: EN300-6201451-100MG
118,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
118,30 €
250 MG
169,00 €
500 MG
317,20 €
1 G
440,70 €
2.5 G
863,20 €
5 G
1 277,90 €
10 G
1 896,70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
287.36
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-6201451-100MG
118,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 2-hydroxy-2-(2-naphthyl)ethylcarbamate
Inchi Code
1S/C17H21NO3/c1-17(2,3)21-16(20)18-11-15(19)14-9-8-12-6-4-5-7-13(12)10-14/h4-10,15,19H,11H2,1-3H3,(H,18,20)
Clé InChI
WCGMORNUMWJZGG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6201451
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6201451