Principaux documents
ENAH961CD643
Enamine
3-methylhexa-2,5-dien-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.17
Iupac Name
(E)-3-methylhexa-2,5-dien-1-ol
Inchi Code
1S/C7H12O/c1-3-4-7(2)5-6-8/h3,5,8H,1,4,6H2,2H3/b7-5+
Clé InChI
NMSPFMZHXLPNEI-FNORWQNLSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7136884
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7136884