Principaux documents
ENAH961CD59E
Enamine
2-[(1-amino-2-methylpropan-2-yl)oxy]ethan-1-ol hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.65
Numéro MDL:
Iupac Name
2-((1-amino-2-methylpropan-2-yl)oxy)ethan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H15NO2.ClH/c1-6(2,5-7)9-4-3-8;/h8H,3-5,7H2,1-2H3;1H
Clé InChI
SPIBTQTVTITZHZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27736133
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27736133