Principaux documents
ENAH961CD57E
Enamine
5-bromo-3-(difluoromethyl)pyridin-2-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224
Numéro MDL:
Iupac Name
5-bromo-3-(difluoromethyl)pyridin-2-ol
Inchi Code
1S/C6H4BrF2NO/c7-3-1-4(5(8)9)6(11)10-2-3/h1-2,5H,(H,10,11)
Clé InChI
NYHNUDQAVZNCER-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7758351
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7758351