Principaux documents
ENAH961CD50A
Enamine
4-hydroxy-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-1-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.21
Numéro MDL:
Iupac Name
4-hydroxy-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-1-carbonitrile
Inchi Code
1S/C11H11NO/c12-7-8-5-6-11(13)10-4-2-1-3-9(8)10/h5-6,13H,1-4H2
Clé InChI
MUIKASWEAWENED-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8234530
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8234530