Principaux documents
ENAH961CD4E3
Enamine
2-(trifluoromethyl)piperidin-4-ol
100 MG
423,80 €
250 MG
603,20 €
500 MG
950,30 €
1 G
1 219,40 €
2.5 G
2 389,40 €
5 G
3 537,30 €
10 G
5 245,50 €
Réf. du fournisseur: EN300-2073205-100MG
423,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
423,80 €
250 MG
603,20 €
500 MG
950,30 €
1 G
1 219,40 €
2.5 G
2 389,40 €
5 G
3 537,30 €
10 G
5 245,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.15
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-2073205-100MG
423,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(trifluoromethyl)piperidin-4-ol
Inchi Code
1S/C6H10F3NO/c7-6(8,9)5-3-4(11)1-2-10-5/h4-5,10-11H,1-3H2
Clé InChI
MNFGDTYUQGCQBE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2073205