Principaux documents
ENAH961CD428
Enamine
2-ethynylpyridin-4-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.14
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
2-ethynyl-4-pyridinamine
Inchi Code
1S/C7H6N2/c1-2-7-5-6(8)3-4-9-7/h1,3-5H,(H2,8,9)
Clé InChI
FDDMCWZGQTZWFR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1216560
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1216560