Principaux documents
ENAH961CD40E
Enamine
1-ethynyl-1-(methylsulfanyl)cyclopropane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.2
Numéro MDL:
Iupac Name
(1-ethynylcyclopropyl)(methyl)sulfane
Inchi Code
1S/C6H8S/c1-3-6(7-2)4-5-6/h1H,4-5H2,2H3
Clé InChI
CLWMJIMPXKPCJT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27737153
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27737153