Principaux documents
ENAH961CD40C
Enamine
4-bromo-1-ethynylisoquinoline
50 MG
354,40 €
100 MG
505,20 €
250 MG
701,50 €
500 MG
1 078,50 €
1 G
1 371,00 €
2.5 G
2 645,00 €
5 G
3 890,40 €
10 G
5 748,10 €
Réf. du fournisseur: EN300-27735224-50MG
354,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
354,40 €
100 MG
505,20 €
250 MG
701,50 €
500 MG
1 078,50 €
1 G
1 371,00 €
2.5 G
2 645,00 €
5 G
3 890,40 €
10 G
5 748,10 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.08
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-27735224-50MG
354,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-bromo-1-ethynylisoquinoline
Inchi Code
1S/C11H6BrN/c1-2-11-9-6-4-3-5-8(9)10(12)7-13-11/h1,3-7H
Clé InChI
BXVPJRQAJYEHBV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27735224
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27735224