Principaux documents
ENAH961CD3E3
Enamine
3-bromo-4-ethynylaniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.05
Numéro MDL:
Iupac Name
3-bromo-4-ethynylaniline
Inchi Code
1S/C8H6BrN/c1-2-6-3-4-7(10)5-8(6)9/h1,3-5H,10H2
Clé InChI
BFQOXHSDCMCSEL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7635113
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7635113