ENAH95E740F6
Enamine
N-ethyl-N-methylpiperazine-1-sulfonamide hydrochloride
Réf. du fournisseur: EN300-9112359-50MG
341,40 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-9112359-50MG
341,40 €
Iupac Name
N-ethyl-N-methylpiperazine-1-sulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H17N3O2S.ClH/c1-3-9(2)13(11,12)10-6-4-8-5-7-10;/h8H,3-7H2,1-2H3;1H
Clé InChI
VLYFRAWDHPCIGB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-9112359