Principaux documents
ENAH95E740E2
Enamine
5-azaspiro[3.4]octane-7-sulfonamide hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.73
Numéro MDL:
Iupac Name
5-azaspiro[3.4]octane-7-sulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14N2O2S.ClH/c8-12(10,11)6-4-7(9-5-6)2-1-3-7;/h6,9H,1-5H2,(H2,8,10,11);1H
Clé InChI
ZLWQSJNFCDTIRI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27122326
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27122326