Principaux documents
ENAH95E74064
Enamine
N,2-dimethyloxan-4-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.66
Numéro MDL:
Iupac Name
N,2-dimethyltetrahydro-2H-pyran-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO.ClH/c1-6-5-7(8-2)3-4-9-6;/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H
Clé InChI
QSVPVHZUAAKFET-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27150102
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27150102