Key Documents
ENAH95E73FD5
Enamine
spiro[3.3]heptane-2-thiol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.24
Numéro MDL:
Iupac Name
spiro[3.3]heptane-2-thiol
Inchi Code
1S/C7H12S/c8-6-4-7(5-6)2-1-3-7/h6,8H,1-5H2
Clé InChI
BWKUMHVNMDJSDK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6112957
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6112957