Principaux documents
ENAH95E73F97
Enamine
5-chloro-N1,4-dimethylbenzene-1,2-diamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.64
Numéro MDL:
Iupac Name
4-chloro-N~2~,5-dimethyl-1,2-benzenediamine
Inchi Code
1S/C8H11ClN2/c1-5-3-7(10)8(11-2)4-6(5)9/h3-4,11H,10H2,1-2H3
Clé InChI
ZKYRHMYSUICTCH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23609621
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23609621