Principaux documents
ENAH95E73F91
Enamine
5-ethoxy-2-nitrobenzonitrile
100 MG
91,80 €
250 MG
112,60 €
500 MG
151,60 €
1 G
181,50 €
2.5 G
284,20 €
5 G
454,50 €
Réf. du fournisseur: EN300-2716385-100MG
91,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
91,80 €
250 MG
112,60 €
500 MG
151,60 €
1 G
181,50 €
2.5 G
284,20 €
5 G
454,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.17
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-2716385-100MG
91,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
5-ethoxy-2-nitrobenzonitrile
Inchi Code
1S/C9H8N2O3/c1-2-14-8-3-4-9(11(12)13)7(5-8)6-10/h3-5H,2H2,1H3
Clé InChI
FKHDQGBZQJRJNV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2716385
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2716385