Principaux documents
ENAH95E73F1A
Enamine
1-aminopropane-2-sulfonyl fluoride hydrochloride
50 MG
309,40 €
100 MG
460,20 €
250 MG
656,50 €
500 MG
1 033,50 €
1 G
1 326,00 €
2.5 G
2 600,00 €
5 G
3 845,40 €
10 G
5 703,10 €
Réf. du fournisseur: EN300-27158461-50MG
309,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
309,40 €
100 MG
460,20 €
250 MG
656,50 €
500 MG
1 033,50 €
1 G
1 326,00 €
2.5 G
2 600,00 €
5 G
3 845,40 €
10 G
5 703,10 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.63
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-27158461-50MG
309,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-aminopropane-2-sulfonyl fluoride hydrochloride
Inchi Code
1S/C3H8FNO2S.ClH/c1-3(2-5)8(4,6)7;/h3H,2,5H2,1H3;1H
Clé InChI
HPXUUESHNXFART-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27158461
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27158461