Principaux documents
ENAH95E73F04
Enamine
5-phenyl-2-azabicyclo[2.2.1]heptane hydrochloride
50 MG
729,30 €
100 MG
955,50 €
250 MG
1 359,80 €
500 MG
2 145,00 €
1 G
2 749,50 €
2.5 G
5 391,10 €
5 G
7 974,20 €
10 G
11 824,80 €
Réf. du fournisseur: EN300-27145581-50MG
729,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
729,30 €
100 MG
955,50 €
250 MG
1 359,80 €
500 MG
2 145,00 €
1 G
2 749,50 €
2.5 G
5 391,10 €
5 G
7 974,20 €
10 G
11 824,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.72
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-27145581-50MG
729,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
5-phenyl-2-azabicyclo[2.2.1]heptane hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15N.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)12-7-11-6-10(12)8-13-11;/h1-5,10-13H,6-8H2;1H
Clé InChI
QFTOJLOODSHEHP-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27145581
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27145581