ENAH95E73EC7
Enamine
3-ethyl-1-phenylpiperazine dihydrochloride
Réf. du fournisseur: EN300-27149654-100MG
357,00 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-27149654-100MG
357,00 €
Iupac Name
3-ethyl-1-phenylpiperazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C12H18N2.2ClH/c1-2-11-10-14(9-8-13-11)12-6-4-3-5-7-12;;/h3-7,11,13H,2,8-10H2,1H3;2*1H
Clé InChI
QXZHTXFXPWDYEU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27149654