Principaux documents
ENAH95E73D29
Enamine
(6-ethoxypyridin-2-yl)methanamine
100 MG
187,20 €
250 MG
267,80 €
500 MG
503,10 €
1 G
653,90 €
Réf. du fournisseur: EN300-1256742-100MG
187,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
187,20 €
250 MG
267,80 €
500 MG
503,10 €
1 G
653,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.2
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-1256742-100MG
187,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(6-ethoxy-2-pyridinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H12N2O/c1-2-11-8-5-3-4-7(6-9)10-8/h3-5H,2,6,9H2,1H3
Clé InChI
AJTLJJIEMQBEQX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1256742
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1256742