Principaux documents
ENAH95E73C8B
Enamine
rac-1-[(2R,5R)-5-ethyloxolan-2-yl]methanamine
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1 800,50 €
5 G
2 663,70 €
10 G
3 950,70 €
Réf. du fournisseur: EN300-26865125-100MG
318,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1 800,50 €
5 G
2 663,70 €
10 G
3 950,70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.2
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-26865125-100MG
318,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
((2R,5R)-5-ethyltetrahydrofuran-2-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C7H15NO/c1-2-6-3-4-7(5-8)9-6/h6-7H,2-5,8H2,1H3/t6-,7-/m1/s1
Clé InChI
DMTBEYHJVMAIAR-RNFRBKRXSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26865125
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26865125