Principaux documents
ENAH95E73BD3
Enamine
1-[3-(aminomethyl)phenyl]pyrrolidin-2-one hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.71
Numéro MDL:
Iupac Name
1-[3-(aminomethyl)phenyl]-2-pyrrolidinone hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14N2O.ClH/c12-8-9-3-1-4-10(7-9)13-6-2-5-11(13)14;/h1,3-4,7H,2,5-6,8,12H2;1H
Clé InChI
PZTMPHAGWUWPIF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-19463652
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-19463652