Principaux documents
ENAH95E73AFD
Enamine
3-methylnaphthalen-2-amine hydrochloride
50 MG
673,40 €
100 MG
881,40 €
250 MG
1 257,10 €
500 MG
1 979,90 €
1 G
2 537,60 €
2.5 G
4 976,40 €
5 G
7 364,50 €
10 G
10 917,40 €
Réf. du fournisseur: EN300-8113851-50MG
673,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
673,40 €
100 MG
881,40 €
250 MG
1 257,10 €
500 MG
1 979,90 €
1 G
2 537,60 €
2.5 G
4 976,40 €
5 G
7 364,50 €
10 G
10 917,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.68
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-8113851-50MG
673,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-methyl-2-naphthalenamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H11N.ClH/c1-8-6-9-4-2-3-5-10(9)7-11(8)12;/h2-7H,12H2,1H3;1H
Clé InChI
VBKWOFQKNFMGPR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8113851
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8113851