Principaux documents
ENAH95E73A81
Enamine
2-phosphonobenzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.1
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Pf
173-178
Iupac Name
2-phosphonobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H7O5P/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)13(10,11)12/h1-4H,(H,8,9)(H2,10,11,12)
Clé InChI
DQULYJXGTXMNTM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23321820
Melting Point
173-178
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23321820