Principaux documents
ENAH95E73A06
Enamine
1-{4H,5H,6H-cyclopenta[d][1,3]thiazol-2-yl}ethan-1-amine dihydrochloride
100 MG
344,00 €
250 MG
474,00 €
500 MG
719,70 €
1 G
909,50 €
2.5 G
1 741,50 €
5 G
2 556,60 €
10 G
3 768,20 €
Réf. du fournisseur: EN300-27149290-100MG
344,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
344,00 €
250 MG
474,00 €
500 MG
719,70 €
1 G
909,50 €
2.5 G
1 741,50 €
5 G
2 556,60 €
10 G
3 768,20 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.18
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-27149290-100MG
344,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(5,6-dihydro-4H-cyclopenta[d]thiazol-2-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H12N2S.2ClH/c1-5(9)8-10-6-3-2-4-7(6)11-8;;/h5H,2-4,9H2,1H3;2*1H
Clé InChI
FCEPJNUPTXLHKU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27149290
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27149290