ENAH95E739E6
Enamine
(2-chloro-5-methoxyphenyl)methanamine hydrochloride
Réf. du fournisseur: EN300-7905482-100MG
312,00 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-7905482-100MG
312,00 €
Iupac Name
(2-chloro-5-methoxyphenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10ClNO.ClH/c1-11-7-2-3-8(9)6(4-7)5-10;/h2-4H,5,10H2,1H3;1H
Clé InChI
LBYGLODTZSZWCM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7905482