Principaux documents
ENAH95E737C6
Enamine
rac-tert-butyl (4aR,7aS)-6-oxo-octahydrocyclopenta[b][1,4]oxazine-4-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.29
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl (4aS,7aR)-6-oxohexahydrocyclopenta[b][1,4]oxazine-4(4aH)-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H19NO4/c1-12(2,3)17-11(15)13-4-5-16-10-7-8(14)6-9(10)13/h9-10H,4-7H2,1-3H3/t9-,10+/m0/s1
Clé InChI
PBPWEAGKPSLKJA-VHSXEESVSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7538947
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7538947