ENAH95E737B3
Enamine
6-chloro-2-methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Réf. du fournisseur: EN300-26863309-100MG
140,40 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-26863309-100MG
140,40 €
Iupac Name
6-chloro-2-methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Inchi Code
1S/C10H9ClO2/c1-13-9-4-6-2-3-7(11)5-8(6)10(9)12/h2-3,5,9H,4H2,1H3
Clé InChI
GCSPXADYWNDENA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26863309