Key Documents
ENAH95E73790
Enamine
1-(2-chloro-4-fluorophenyl)pyrrolidine-2,4-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.62
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(2-chloro-4-fluorophenyl)-2,4-pyrrolidinedione
Inchi Code
1S/C10H7ClFNO2/c11-8-3-6(12)1-2-9(8)13-5-7(14)4-10(13)15/h1-5,14-15H
Clé InChI
IGIOHGILLNJPAJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5535127
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5535127