ENAH95E73710
Enamine
rac-methyl (1R,5R)-3-benzyl-3-azabicyclo[3.2.0]heptane-1-carboxylate
Réf. du fournisseur: EN300-27082359-50MG
349,20 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-27082359-50MG
349,20 €
Iupac Name
methyl (1R,5R)-3-benzyl-3-azabicyclo[3.2.0]heptane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H19NO2/c1-18-14(17)15-8-7-13(15)10-16(11-15)9-12-5-3-2-4-6-12/h2-6,13H,7-11H2,1H3/t13-,15-/m0/s1
Clé InChI
RRJBIWLHSMLLKD-ZFWWWQNUSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27082359