Principaux documents
ENAH95E7359F
Enamine
3-(fluoromethyl)oxetane-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.11
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(fluoromethyl)oxetane-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H7FO3/c6-1-5(4(7)8)2-9-3-5/h1-3H2,(H,7,8)
Clé InChI
WVQIOKGYJAEVMH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7264032
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7264032