Principaux documents
ENAH95E73394
Enamine
3-{1-[(tert-butoxy)carbonyl]-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl}furan-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
293.32
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(1-(tert-butoxycarbonyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)furan-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H19NO5/c1-15(2,3)21-14(19)16-7-4-10(5-8-16)11-6-9-20-12(11)13(17)18/h4,6,9H,5,7-8H2,1-3H3,(H,17,18)
Clé InChI
JILKUQSRLUWODS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27108288
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27108288