Principaux documents
ENAH95E73299
Enamine
rac-(9H-fluoren-9-yl)methyl N-[(3R,4R)-4-(aminomethyl)oxolan-3-yl]carbamate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
374.87
Numéro MDL:
Iupac Name
(9H-fluoren-9-yl)methyl ((3S,4S)-4-(aminomethyl)tetrahydrofuran-3-yl)carbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C20H22N2O3.ClH/c21-9-13-10-24-12-19(13)22-20(23)25-11-18-16-7-3-1-5-14(16)15-6-2-4-8-17(15)18;/h1-8,13,18-19H,9-12,21H2,(H,22,23);1H/t13-,19-;/m1./s1
Clé InChI
CESQTTJRJZHIDX-NXDRBNLFSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7503927
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7503927