Principaux documents
ENAH95E73216
Enamine
5-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.35
Numéro MDL:
Iupac Name
5-((tert-butoxycarbonyl)amino)-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C16H21NO4/c1-16(2,3)21-15(20)17-13-9-5-6-10-11(13)7-4-8-12(10)14(18)19/h4,7-8,13H,5-6,9H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)
Clé InChI
ZBONQSYJIGEGCQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23108541
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23108541