Principaux documents
ENAH95E7313A
Enamine
rac-methyl (1R,2S)-2-[(chlorosulfonyl)methyl]cyclobutane-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.68
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl (1R,2S)-2-((chlorosulfonyl)methyl)cyclobutane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H11ClO4S/c1-12-7(9)6-3-2-5(6)4-13(8,10)11/h5-6H,2-4H2,1H3/t5-,6-/m1/s1
Clé InChI
RPNGONYZKDZLEM-PHDIDXHHSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26677542
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26677542