Principaux documents
ENAH95E73134
Enamine
tert-butyl 3-(3-aminocyclobutyl)pyrrolidine-1-carboxylate
50 MG
427,70 €
100 MG
638,30 €
250 MG
910,00 €
500 MG
1 433,90 €
1 G
1 839,50 €
2.5 G
3 604,90 €
5 G
5 333,90 €
Réf. du fournisseur: EN300-6734788-50MG
427,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
427,70 €
100 MG
638,30 €
250 MG
910,00 €
500 MG
1 433,90 €
1 G
1 839,50 €
2.5 G
3 604,90 €
5 G
5 333,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.35
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-6734788-50MG
427,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 3-(3-aminocyclobutyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H24N2O2/c1-13(2,3)17-12(16)15-5-4-9(8-15)10-6-11(14)7-10/h9-11H,4-8,14H2,1-3H3
Clé InChI
CQFLCIVVMBNUCD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6734788
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6734788