Principaux documents
ENAH95E72FFC
Enamine
N-(4-bromo-2-methylphenyl)oxetan-3-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.12
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(4-bromo-2-methylphenyl)-3-oxetanamine
Inchi Code
1S/C10H12BrNO/c1-7-4-8(11)2-3-10(7)12-9-5-13-6-9/h2-4,9,12H,5-6H2,1H3
Clé InChI
OEEIWCCPKPNQOP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6263400
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6263400