Key Documents
ENAH95E72E38
Enamine
2-(3-iodopyridin-4-yl)acetonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.03
Numéro MDL:
Iupac Name
(3-iodo-4-pyridinyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C7H5IN2/c8-7-5-10-4-2-6(7)1-3-9/h2,4-5H,1H2
Clé InChI
CGIWUSNKZVMZKJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7504619
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7504619